Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF142 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-9156R-CY3
BOSSBS-9156R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9156R-CY3
Anti-RNF142 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
SH3MD2 acts as a scaffold protein, contributes to Rac-induced signal transduction such as JNKs (MAPK8 and MAPK9) activation and induces apoptosis. Within a signaling complex, it probably recruits protein kinases such as MAP3K10 or MAP3K11 which are in turn activated leading to the sequential activation of MAP2K4, MAP2K7 and JNKs (MAPK8 and MAPK9). SH3MD2 may be involved in targeting of HIV-1 GAG and GAG-POL polyproteins to the plasma membrane. This gene encodes a protein containing an N-terminus RING-finger, four SH3 domains, and a region implicated in binding of the Rho GTPase Rac. Via the RING-finger, the encoded protein has been shown to function as an ubiquitin-protein ligase involved in protein sorting at the trans-Golgi network. The encoded protein may also act as a scaffold for the c-Jun N-terminal kinase signaling pathway, facilitating the formation of a functional signaling module. There are two named isoforms.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RNF142
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité