Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF16 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-9162R-CY7
BOSSBS-9162R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9162R-CY7
Anti-RNF16 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The tripartite motif (TRIM) family of proteins are characterized by a conserved TRIM domain that includes a coiled-coil region, a B-box type zinc finger, one RING finger and three zinc-binding domains. TRIM17 (tripartite motif-containing 17), also known as RBCC, terf or RNF16, is a 477 amino acid protein that contains one RING-type zinc finger, one SPRY domain and one B box-type zinc finger. Expressed nearly exclusively in testis, TRIM17 belongs to the TRIM family and, based on its functional domains, may play a role in transcriptional regulation events. The gene encoding TRIM17 maps to human chromosome 1, which spans 260 million base pairs, contains over 3,000 genes and comprises nearly 8% of the human genome. Chromosome 1 houses a large number of disease-associated genes, including those that are involved in familial adenomatous polyposis, Stickler syndrome, Parkinson’s disease, Gaucher disease, schizophrenia and Usher syndrome. Aberrations in chromosome 1 are found in a variety of cancers, including head and neck cancer, malignant melanoma and multiple myeloma

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RNF16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité