Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF17 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9163R
BOSSBS-9163REA 719 EUR InStock
BOSSBS-9163R
Anti-RNF17 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The RING-type zinc finger motif is present in a number of viral and eukaryotic proteins and is made of a conserved cysteine-rich domain that is able to bind two zinc atoms. Proteins that contain this conserved domain are generally involved in the ubiquitination pathway of protein degradation. RNF17 (ring finger protein 17) or tudor domain-containing protein 4, TDRD4, SPATA23, Mmip-2 or FLJ11045, is a testis-specific protein and and novel key regulator of spermiogenesis containing 1,623 amino acids. By distributing Mad proteins to the cytoplasm, RNF17 regulates the transcriptional activity of c-Myc. Although showing localization in the nucleus, RNF17 is predominantly observed in cytoplasm and is a component of a novel nuage found in male germ cells. The gene encoding RNF17 maps to human chromosome 13q12.12 and encodes one RING-type zinc finger and four tudor domains. As a result of alternative splice events, five RNF17 isoforms exisit.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: RNF17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité