Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIM7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-9164R-CY3
BOSSBS-9164R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9164R-CY3
Anti-TRIM7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The tripartite motif (TRIM) family of proteins are characterized by a conserved TRIM domain that includes a coiled-coil region, a B-box type zinc finger, one RING finger and three zinc-binding domains. TRIM7 (tripartite motif-containing 7), also known as RNF90 or GNIP, is a 511 amino acid protein that belongs to the TRIM family and contains one RING-type zinc finger, one B box-type zinc finger and one SPRY domain. Expressed in placenta and skeletal muscle and present at lower levels in brain, heart and pancreas, TRIM7 localizes to both the cytoplasm and the nucleus where it exists as dimers and is thought to participate in the initiation of glycogen synthesis. Multiple isoforms of TRIM7 exist due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TRIM7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité