Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9173R-CY5.5
BOSSBS-9173R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9173R-CY5.5
Anti-RNF8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
The RING finger motif is a specialized DNA-binding zinc finger domain found in many transcriptional regulatory proteins. The ring finger protein (RNF) family includes any protein containing the signature RING finger motif. RNF8 is a ubiquitously expressed nuclear RING finger protein that acts as an E3 ubiquitin-protein ligase. It is required for the ubiquitination of some nuclear proteins and promotes their subsequent degradation. The heterodimeric ubiquitin-conjugating enzyme UBC13 interacts with RNF8, and they co-localize in the nucleus. RNF8 may regulate mediation of UBC13 polyubiquitylation by elongating the ubiquitin chains. RNF8 also binds to Retinoid X receptor alpha (RXR?, a member of the steroid hormone receptor superfamily. It increases RXR?mediated transactivation of the RXR?responsive element (RXRE) promoter in a dose-dependent manner, suggesting that RNF8 is a regulator of RXR?mediated transcriptional activity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RNF8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité