Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-9174R-A350
BOSSBS-9174R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9174R-A350
Anti-TRIM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Tripartite motif-containing protein 3 (TRIM3), also known as RING finger protein 22 (RNF22), RING finger protein 97 (RNF97) or brain-expressed RING finger protein (BERP), is a 744 amino acid member of the TRIM family, also known as the RING-B-box coiled-coil (RBCC) family. Members of the RBCC family have an N-terminal RING finger, followed by one or two zinc-binding domains (B-box domains), a leucine coiled-coil region and a variable C-terminal domain. Localized to cytoplasmic filaments, TRIM3 has been shown to interact with å-actinin-4 and myosin V, two proteins associated with the actin cytoskeleton. Specifically, å-actinin-4 interacts with the RBCC domain of TRIM3, and the C-terminal tail of Myosin V interacts with with the unique C-terminal ∫-propeller domain of TRIM3. These associations suggest that TRIM3 may play a role in cell motility and cargo transport. Three named isoforms of TRIM3 exist as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TRIM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité