Anti-VGLL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-9182R-A488
BOSSBS-9182R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9182R-A488
Anti-VGLL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
VGLL1 is a specific coactivator for the mammalian TEFs. The mammalian TEF and the Drosophila scalloped genes belong to a conserved family of transcriptional factors that possesses a TEA/ATTS DNA binding domain.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: VGLL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité