Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VGLL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-9183R-A647
BOSSBS-9183R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9183R-A647
Anti-VGLL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Vgl-2, also known as VITO-1, is a 317 amino acid protein that contains a domain through which it interacts with TEF-1, a protein that plays a role in controlling the expression of numerous genes. Specific to skeletal muscle, Vgl-2 is expressed highly in adult fast muscle and is expressed at lower levels in adult slow muscle and fetal skeletal muscle. During muscle differentiation, Vgl-2 mRNA levels increase and Vgl-2 translocates from the cytoplasm to the nucleus. Overexpression of Vgl-2 in MYOD-transfected 10T1/2 mouse embryonic fibroblasts increases expression of myosin heavy chain (MHC), which is a marker of terminal muscle differentiation. This evidence suggests that Vgl-2 is essential for muscle gene expression. There are two isoforms of Vgl-2 that are produced as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: VGLL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité