Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VGLL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-9184R-CY3
BOSSBS-9184R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9184R-CY3
Anti-VGLL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The transcriptional enhancer factor-1 (TEF-1) family of transcription factors regulate tissue-specific gene expression in muscle and placenta. The mechanism whereby TEF-1 confers tissue specificity depends largely on the interaction of TEF-1 with tissue-specific cofactors. Transcription cofactor Vgl-3 (vestigial-like protein 3), also known as colon carcinoma related protein, is a 326 amino acid nuclear protein that may act as a specific coactivator for the mammalian transcription elongation factors. Both Vgl-1 and Vgl-3 are enriched in placenta, whereas Vgl-2 is expressed in differentiating somites and branchial arches during embryogenesis and is skeletal-muscle specific in adult tissues. There are two isoforms of Vgl-3 that are produced as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: VGLL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité