Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZEB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9186R-A680
BOSSBS-9186R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9186R-A680
Anti-ZEB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
SMAD regulates gene expression by interacting with different classes of transcription factors including DNA-binding multi-zinc finger proteins. SIP1, for SMAD interacting protein 1, is a member of the delta-EF1/Zfh1 family of 2-handed zinc finger/homeodomain proteins. SIP1 contains a SMAD-binding domain, a homeodomain and two clusters of zinc fingers on the N- and C-termini. SIP1, also known as SMADIP1, ZFHX1B and ZEB2 (zinc finger E-box-binding protein 2), can be induced by TGF treatment. SIP1 plays a crucial role in normal embryonic development of neural structures and the neural crest. The human SIP1 gene maps to chromosome 2q22. Mutations in the SIP1 gene cause a form of Hirschsprung disease (HSCR). Patients with SIP1 mutations show mental retardation, delayed motor development, epilepsy, microcephaly, distinct facial features and/or congenital heart diseaseall symptoms of HSCR.

Type: Primary
Antigen: ZEB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 951-1100/1214
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité