Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLFN14 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-9190R-A350
BOSSBS-9190R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9190R-A350
Anti-SLFN14 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Schlafen family members are preferentially expressed in lymphoid tissues and are differentially regulated during thymocyte maturation. Schlafen proteins function as suppressors of cell growth and are thought to play a role in the maintenance of T cell quiescence. The prototype member of the Schlafen family, Slfn1, is transcriptionally unregulated during thymocyte positive selection, and the induction of Slfn1 induces a G0/G1 arrest, suggesting that Slfn1 participates in the regulation of cell cycle and potentially acts as a determining factor for apoptosis. These proteins all contain a largely conserved core domain within the center of the sequence, and yet they are substantially diversified at the N terminus. Slfn14 (Schlafen family member 14) is a 912 amino acid protein belonging to the Schlafen family. Slfn14 exists as two alternatively spliced isoforms and is encoded by a gene mapping to human chromosome 17q12.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLFN14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité