Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SEMCAP3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-9191R-HRP
BOSSBS-9191R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-9191R-HRP
Anti-SEMCAP3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
PDZRN3 contains a RING-finger motif in its N-terminal region, two PDZ domains in its central region and a consensus-binding motif for PDZ domains at its C-terminus. It was identified in silico as a homolog of the protein known as LNX1 or SEMCAP1, which possesses ubiquitin ligase activity and binds the membrane protein Semaphorin 4C. However, PDZRN3 itself has not previously been characterized. We have now evaluated the properties and functions of PDZRN3. The PDZRN3 gene was shown to be expressed in various human tissues including the heart, skeletal muscle and liver and its expression in mouse skeletal muscle was developmentally regulated. Both the differentiation of C2C12 mouse skeletal myoblasts into myotubes and injury-induced muscle regeneration in vivo were found to be accompanied by up-regulation of PDZRN3. The differentiation-associated increase in the expression of PDZRN3 in C2C12 cells follows that of myogenin and precedes that of myosin heavy chain. Depletion of PDZRN3 by RNA interference inhibited the formation of myotubes as well as the associated up-regulation of myosin heavy chain in C2C12 cells. Our data suggest that PDZRN3 plays an essential role in the differentiation of myoblasts into myotubes by acting either downstream or independently of myogenin.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: SEMCAP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité