Anti-MLT5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-9192R-A750
BOSSBS-9192R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9192R-A750
Anti-MLT5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
May have a role in spermatogenesis.
Type: Primary
Antigen: MLT5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 400-508/508
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité