Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGSF5 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-9197R-HRP
BOSSBS-9197R-HRPEA 900 EUR InStock
BOSSBS-9197R-HRP
Anti-IGSF5 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Provides, together with MAGI1, an adhesion machinery at tight junctions, which may regulate the permeability of kidney glomerulus and small intestinal epithelial cells. Mediates calcium-independent homophilic cell adhesion. In testis, it may function as a cell adhesion molecule rather than a tight-junction protein. It may participate in the adhesion between spermatogonia-spermatogonia, spermatogonia-Sertoli cells, and Sertoli cells-Sertoli cells.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: IGSF5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité