Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGSF9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9199R
BOSSBS-9199REA 719 EUR InStock
BOSSBS-9199R
Anti-IGSF9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Ig (immunoglobulin) superfamily members exhibit functional characteristics including immune responses, growth factor signaling and cell adhesion. IGSF9 (immunoglobulin superfamily, member 9), also known as Nrt1 or IGSF9A, is a 1,179 amino acid single-pass type I membrane protein expressed in a wide variety of fetal tissues at eight and fourteen weeks of gestation. Belonging to the immunoglobulin superfamily and the Turtle family, IGSF9 is thought to play a role in dendrite outgrowth and synapse maturation. IGSF9 contains two fibronectin type-III domains and five Ig-like (immunoglobulin-like) domains. IGSF9 interacts with MAGI-2 and Shank 1, both of which contain SH3 (Src-homology 3) domains. Protein-protein interactions are central events in cellular signal transduction and are often mediated by SH3 domains. IGSF9 is encoded by a gene located on human chromosome 1q23.2 and mouse chromosome 1 H3.

WB(1:100-1000), FCM(1:20-100), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: IGSF9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité