Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD300C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-9203R-A647
BOSSBS-9203R-A647EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-9203R-A647
Anti-CD300C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
CD300C , also known as CLM-6 (CMRF35-like molecule 6), is a 224 amino acid single-pass type I membrane protein that is present on the surface of neutrophils, monocytes and a select proportion of peripheral blood B and T lymphocytes. CD300C contains two potential N-gylcosylation sites, a potential O-glycosylated hinge-like region and an Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domain that is very similar to the Fc receptor for polymeric IgA and IgM. The gene encoding CD300C is localized to a region on human chromosome 17 that harbors a susceptilibty locus for psoriasis, dermatitis and rheumatoid arthritis, suggesting a possible involvement of CD300C with these conditions.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CD300C
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité