Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GDPD3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9206R
BOSSBS-9206REA 719 EUR InStock
BOSSBS-9206R
Anti-GDPD3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GDE3, also known as glycerophosphodiester phosphodiesterase 3, glycerophosphodiester phosphodiesterase domain containing 2 (GDPD2) or osteoblast differentiation promoting factor (OBDPF), is a 539 amino acid protein belonging to the glycerophosphoryl diester phosphodiesterase family. Possessing glycerophosphoinositol inositolphosphodiesterase activity, GDE3 hydrolyzes glycerophosphoinositol to form inositol 1-phosphate and glycerol, and is suggested to play a role in Actin cytoskeleton remodeling and osteoblast differentiation and growth. A multi-pass membrane protein, GDE3 localizes to cell membrane and cytoplasm, and colocalizes with actin in the cytoskeleton. GDE3 contains one GDPD domain, binds calcium as a cofactor and is encoded by a gene mapping to human chromosome Xq13.1.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: GDPD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité