Anti-GDPD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-9206R-A680
BOSSBS-9206R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9206R-A680
Anti-GDPD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Hydrolyzes lysoglycerophospholipids to produce lysophosphatidic acid (LPA) and the corresponding amines. Shows a preference for 1-O-alkyl-sn-glycero-3-phosphocholine (lyso-PAF), lysophosphatidylcholine (lyso-PC) and N-acylethanolamine lysophospholipids. Does not display glycerophosphodiester phosphodiesterase activity, since it cannot hydrolyze either glycerophosphoinositol or glycerophosphocholine.gene mapping to human chromosome Xq13.1.
Type: Primary
Antigen: GDPD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/318
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité