Anti-GDPD5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-9207R-CY5.5
BOSSBS-9207R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9207R-CY5.5
Anti-GDPD5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Promotes neurite formation. Cooperates with PRDX1 to drive postmitotic motor neuron differentiation. The glycerophosphodiester phosphodiesterase activity may be required for its role in neuronal differentiation. May contribute to the osmotic regulation of cellular glycerophosphocholine.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: GDPD5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité