Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SERPINA10 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9209R
BOSSBS-9209REA 719 EUR InStock
BOSSBS-9209R
Anti-SERPINA10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZPI, also known as SERPINA10 (serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 10) or PZI, is a 444 amino acid secreted protein that functions as a Protein Z-dependent protease inhibitor. Expressed by the liver, ZPI is secreted into the plasma where, in the presence of calcium, Protein Z and phospholipids, it inhibits the activated pro-coagulation factors X and XI (Factor X and Factor XI). This inhibition helps properly regulate intravenous blood clotting. ZPI, a member of the serpin protein family, contains five potential N-linked glycosylation sites and a tyrosine at position 387 which, when disrupted, renders ZPI inactive. Defects in the gene encoding ZPI may increase susceptibility to venous thrombosis, the formation of blood clots within a vein.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SERPINA10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité