Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SERPINB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-9210R-CY7
BOSSBS-9210R-CY7EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-9210R-CY7
Anti-SERPINB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The serine proteinase inhibitors (serpins) compose a superfamily of proteins with a diverse set of functions, including the control of blood coagulation, complement activation, programmed cell death and development. Serpins are secreted glycoproteins that contain a stretch of peptide that mimics a true substrate for a corresponding serine protease. The monocyte/neutrophil elastase inhibitor gene, SERPINB1, belongs to the Ov-serpin family (ovalbumin-related serpins). Human SerpinB1, also designated monocyte/neutrophil elastase inhibitor (M/NEI) or leukocyte elastase inhibitor (LEI), is a cytoplasmic protein which acts as a fast-acting stoichiometric proteinase inhibitor that regulates the activity of neutrophil elastase (NE), cathepsin-G and proteinase-3. There are four homologous genes in mouse designated SerpinB1a, SerpinB1b, SerpinB1c and the pseudogene, Serpinb1-ps1. The three protein-coding genes share significant sequence identity, however SerpinB1a (also designated EIA) has been characterized as the functional ortholog of human SerpinB1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SERPINB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité