Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SERPINB11 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-9212R-FITC
BOSSBS-9212R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-9212R-FITC
Anti-SERPINB11 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The serine proteinase inhibitors (serpins) compose a superfamily of proteins with a diverse set of functions, including the control of blood coagulation, complement activation, programmed cell death and development. Serpins are secreted glycoproteins that contain a stretch of peptide that mimics a true substrate for a corresponding serine protease. SerpinB11 (serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 11), also known as EPIPIN or SERPIN11, is a 392 amino acid cytoplasmic protein that belongs to the Ov-serpin subfamily and serpin family. Like other members of the serpin family, SerpinB11 has been identified as a noninhibitory intracellular protein. The gene encoding SerpinB11 maps to human chromosome 18, which houses over 300 protein-coding genes and contains nearly 76 million bases. There are a variety of diseases associated with defects in chromosome 18-localized genes, some of which include Trisomy 18 (also known as Edwards syndrome), Niemann-Pick disease, hereditary hemorrhagic telangiectasia, erythropoietic protoporphyria and follicular lymphomas.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SERPINB11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité