Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SERPINB12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-9213R-A488
BOSSBS-9213R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9213R-A488
Anti-SERPINB12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The serine proteinase inhibitors (serpins) compose a superfamily of proteins with a diverse set of functions, including the control of blood coagulation, complement activation, programmed cell death and development. Serpins are secreted glycoproteins that contain a stretch of peptide that mimics a true substrate for a corresponding serine protease. SERPINB12 appears to be an inhibitor of trypsin-like serine proteinases, including mast cell tryptases.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SERPINB12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité