Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SERPINB3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-9214R-HRP
BOSSBS-9214R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-9214R-HRP
Anti-SERPINB3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Metastasis of a primary tumor to a distant site is determined through signaling cascades that break down interactions between the cell and extracellular matrix proteins. Among the proteins mediating metastasis are serine prote-ases, such as neutrophil elastase.SCCA is transcribed by two nearly identical genes (SCCA1 and SCCA2), and is mainly produced as SCCA1. The human SCCA1 gene encodes a 390 amino acid protein that was originally isolated from a metastatic cervical squamous cell carcinoma.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: SERPINB3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité