Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CST5 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-9215R-FITC
BOSSBS-9215R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-9215R-FITC
Anti-CST5 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The cystatin superfamily is a well-established family of cysteine protease inhibitors. Cystatins A and B (type 1) are mainly intracellular; cystatins C, D, E/M, F, G, S, SN and SA cystatins are extracellular (type 2); and the kininogens are type 3 cystatins which are intravascular proteins. All true cystatins inhibit cysteine peptidases of the papain family, such as cathepsins, and some also inhibit legumain family enzymes. Cystatin SA, cystatin S and cystatin SN are found primarily in saliva. Cystatin S and SN can also be expressed in tears, urine and seminal fluid. Cystatin C is a related protein which is expressed in brain, thymus, ovary, epididymis and vas deferens. Cystatin D protects against proteinases in the oral cavity, while Cystatin E/M and F moderate the inhibition of cathepsin proteins. The fetuins, part of the cystatin superfamily, are secretable proteins that influence osteogenesis and bone resorption, regulation of the insulin and hepatocyte growth factor receptors and the response to systemic inflammation. High molecular weight kininogen (Kininogen HC) and low molecular weight kininogen (Kininogen LC) have varied roles, though they both inhibit the thrombin- and plasmin-induced aggregation of thrombocytes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CST5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité