Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MEAF6 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-9219R-HRP
BOSSBS-9219R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-9219R-HRP
Anti-MEAF6 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
MEAF6, also known as Eaf6 or NY-SAR-91, is a 191 amino acid nuclear protein belonging to the EAF6 family. MEAF6 is a component of the NuA4 histone acetyltransferase complex, which is involved in transcriptional activation of select genes principally by acetylation of nucleosomal histone H4 and H2A. The gene encoding MEAF6 localizes to chromosome 1 and, due to alternative splicing events, MEAF6 exists in at least three isoforms. Chromosome 1 is the largest human chromosome spanning about 260 million base pairs and making up 8% of the human genome. There are about 3,000 genes on chromosome 1, and considering the great number of genes there are also a large number of diseases associated with chromosome 1 such as Hutchinson-Gilford progeria, Stickler syndrome, Parkinsons, Gaucher disease and Usher syndrome.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: C1orf149
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité