Anti-C1orf177 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-9221R-A750
BOSSBS-9221R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9221R-A750
Anti-C1orf177 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The specific function of C1orf177 is not yet known.
Type: Primary
Antigen: C1orf177
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-120/418
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité