Anti-C1orf183 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-9222R-A680
BOSSBS-9222R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9222R-A680
Anti-C1orf183 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
C1orf183.
Type: Primary
Antigen: C1orf183
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 201-297/297
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité