Anti-RNF70 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-9223R-A488
BOSSBS-9223R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9223R-A488
Anti-RNF70 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Has E2-dependent E3 ubiquitin-protein ligase activity. Ubiquitinates MAGED1 antigen leading to its subsequent degradation by proteasome (By similarity). May be involved in protein sorting.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: RNF70
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité