Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9235R-A680
BOSSBS-9235R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9235R-A680
Anti-CDX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The members of the murine Cdx family (Cdx1, Cdx2, and Cdx4) are members of the caudal-type homeobox family of genes, which are homologues of the Drosophila caudal? gene required for anterior-posterior regional identity. The intestine-specific transcription factors Cdx1 and Cdx2 are candidate genes for directing intestinal development, differentiation, proliferation and maintenance of the intestinal phenotype. The relative expression of Cdx1 to Cdx2 protein may be important in the anterior to posterior patterning of the intestinal epithelium and in defining patterns of proliferation and differentiation along the crypt-villus axis. Expression of the Cdx1 homeobox gene in epithelial intestinal cells promotes cellular growth and differentiation. Cdx1 positively regulates its own expression. Cdx1 and Cdx2 are expressed in the small intestine and colon of fetus and adult. A decrease in human Cdx1 and/or Cdx2 expression is associated with colorectal tumorigenesis. Both Cdx1 and Cdx2 genes must be expressed to reduce tumorigenic potential, to increase sensitivity to apoptosis and to reduce cell migration, suggesting that the two genes control the normal phenotype by independent pathways. The human Cdx1 gene maps to chromosome 5q31-q33 and encodes a 265-amino acid protein.

Type: Primary
Antigen: CDX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 165-265/265
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité