Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF23 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-9238R-A555
BOSSBS-9238R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9238R-A555
Anti-RNF23 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The RING-type zinc finger motif is present in a number of viral and eukaryotic proteins and is made of a conserved cysteine-rich domain that is able to bind two zinc atoms. Proteins that contain this conserved domain are generally involved in the ubiquitination pathway of protein degradation. RNF23 (RING finger protein 23), also known as tripartite motif-containing protein 39 (TRIM39) or testis-abundant finger protein, is a 518 amino acid protein belonging to the TRIM/RBCC family that is known to interact with MOAP1. Ubiquitously expressed and existing as two alternatively spliced isoforms, RNF23 is found at highest levels in spleen, testis, brain, kidney, liver, heart and skeletal muscle. RNF23 typically localizes to cytosol but shifts to mitochondria upon co-localization with MOAP1, a short-lived, pro-apoptotic protein which RNF23 prevents from becoming poly-ubiquitinated and degraded, thereby facilitating apoptosis. RNF23 contains one B box-type zinc finger, a B30.2/SPRY domain and a single RING-type zinc finger.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RNF23
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité