Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF25 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-9240R-A488
BOSSBS-9240R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9240R-A488
Anti-RNF25 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Ubiquitination is an important mechanism through which three classes of enzymes act in concert to target short-lived or abnormal proteins for destruction. The three classes of enzymes involved in ubiquitination are the ubiquitin-activating enzymes (E1s), the ubiquitin-conjugating enzymes (E2s) and the ubiquitin-protein ligases (E3s). RNF25 (RING finger protein 25), also known as AO7, is a 459 amino acid protein that contains one RWD domain and one RING-type zinc finger. Via its RING-type zinc finger (a common domain that contains a conserved cysteine-rich region and is found in a number of viral and eukaryotic proteins), RNF25 is thought to exhibit E2-dependent E3 ubiquitin-protein ligase activity. Specifically, the RING finger of RNF25 interacts with an E2 ligase and, through this interaction, facilitates the ubiquitination of target proteins. RNF25 may also regulate the transcriptional activity of NF-kappa-B, a protein that plays important roles in cell survival, inflammation response, host defense and proliferation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RNF25
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité