Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF21 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9244R-A680
BOSSBS-9244R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9244R-A680
Anti-RNF21 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Tripartite motif-containing protein 34 (TRIM34), also known as RING finger protein 21 (RNF21) or interferon-responsive finger protein 1 (IFP1), is a 488 amino acid member of the TRIM family, also known as the RING-B-box coiled-coil (RBCC) family. Members of the RBCC family have an N-terminal RING finger, followed by one or two zinc-binding domains (B-box domains), a leucine coiled-coil region and a variable C-terminal domain. Three isoforms of TRIM34 exist as a result of alternative splicing events. Isoform 1, the most abundant isoform, is highly expressed in placenta, spleen, colon and peripheral blood leukocytes. Studies have shown that Interferon (IFN) stimulation leads to an upregulation of TRIM34. These findings suggest that TRIM34 maybe a downstream effector that mediates IFN activities.

Type: Primary
Antigen: RNF21
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 301-400/488
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité