Anti-RNF19B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-9246R-CY3
BOSSBS-9246R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9246R-CY3
Anti-RNF19B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
E3 ubiquitin-protein ligase which accepts ubiquitin from E2 ubiquitin-conjugating enzymes UBE2L3 and UBE2L6 in the form of a thioester and then directly transfers the ubiquitin to targeted substrates, such as UCKL1. Involved in the cytolytic activity of natural killer cells and cytotoxic T-cells.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: RNF19B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité