Anti-RNF123 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-9249R-CY3
BOSSBS-9249R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9249R-CY3
Anti-RNF123 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Catalytic subunit of the KPC complex that acts as E3 ubiquitin-protein ligase. Required for poly-ubiquitination and proteasome-mediated degradation of CDKN1B during G1 phase of the cell cycle.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: RNF123
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité