Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF125 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-9250R-CY3
BOSSBS-9250R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9250R-CY3
Anti-RNF125 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The RING-type zinc finger motif is present in a number of viral and eukaryotic proteins and is made of a conserved cysteine-rich domain that is able to bind two zinc atoms. Proteins that contain this conserved domain are generally involved in the ubiquitination pathway of protein degradation. TRAC-1 (T-cell RING activation protein 1), also known as RNF125 (ring finger protein 125) or E3 ubiquitin-protein ligase RNF125, is a 232 amino acid novel E3 ubiquitin ligase that functions as a positive regulator in the T-cell receptor signaling pathway. Expressed predominantly in lymphoid tissues such as spleen, thymus and bone marrow, TRAC-1 has been found to inhibit pathogen-induced cytokine production and down-regulates HIV replication.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RNF125
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité