Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF128 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9251R
BOSSBS-9251REA 719 EUR InStock
BOSSBS-9251R
Anti-RNF128 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is a type I transmembrane protein that localizes to the endocytic pathway. This protein contains a RING zinc-finger motif and has been shown to possess E3 ubiquitin ligase activity. Expression of this gene in retrovirally transduced T cell hybridoma significantly inhibits activation-induced IL2 and IL4 cytokine production. Induced expression of this gene was observed in anergic CD4(+) T cells, which suggested a role in the induction of anergic phenotype. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported. [provided by RefSeq, Jul 2008].

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: RNF128
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité