Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF121 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-9255R-A488
BOSSBS-9255R-A488EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-9255R-A488
Anti-RNF121 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
RNF121 protein contains a RING finger, a motif present in a variety of functionally distinct proteins and known to be involved in protein-protein and protein-DNA interactions. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported. Three of them are supported by at least two independent transcripts or ESTs, the full length natures of others are not clear.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RNF121
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité