Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF113B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-9256R-CY3
BOSSBS-9256R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9256R-CY3
Anti-RNF113B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The RING-type zinc finger motif is present in a number of viral and eukaryotic proteins and is made of a conserved cysteine-rich domain that is able to bind two zinc atoms. Proteins that contain this conserved domain are generally involved in the ubiquitination pathway of protein degradation. RNF113B (ring finger protein 113B), also referred to as zinc finger protein 183-like 1, RNF161, MGC26599, bA10G5.1 or ZNF183L1, is a 322 amino acid protein containing one C3H1-type zinc finger and one RING-type zinc finger. The gene encoding RNF113B maps to human chromosome 13, which houses over 400 genes, such as BRCA2 and RB1, and comprises nearly 4% of the human genome. Trisomy 13, also known as Patau syndrome, is deadly and the few who survive past one year suffer from permanent neurologic defects, difficulty eating and vulnerability to serious respiratory infections.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RNF113B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité