Anti-RNF170 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-9260R-CY5.5
BOSSBS-9260R-CY5.5EA 900 EUR InStock
BOSSBS-9260R-CY5.5
Anti-RNF170 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
The ring finger is a specialized type of zinc finger of 40 to 60 residues that binds two atoms of zinc and mediates protein-protein interactions. There are five known isoforms of RNF170.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: RNF170
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité