Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF186 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-9262R-CY3
BOSSBS-9262R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9262R-CY3
Anti-RNF186 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The RING finger motif is a specialized DNA-binding zinc finger domain found in many transcriptional regulatory proteins. The ring finger protein (RNF) family includes any protein containing the signature RING finger motif. RNF186 (RING finger protein 186) is a 227 amino acid multi-pass membrane protein containing one RING-type zinc finger. The gene encoding RNF186 maps to human chromosome 1p36.13. Chromosome 1 is the largest human chromosome spanning about 260 million base pairs and making up 8% of the human genome. There are about 3,000 genes on chromosome 1, and considering the great number of genes there are also a large number of diseases associated with chromosome 1. Notably, the rare aging disease Hutchinson-Gilford progeria is associated with the LMNA gene which encodes lamin A. The MUTYH gene is located on chromosome 1 and is partially responsible for familial adenomatous polyposis. Stickler syndrome, Parkinsons, Gaucher disease and Usher syndrome are also associated with chromosome 1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RNF186
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité