Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-USP10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-9267R-A488
BOSSBS-9267R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9267R-A488
Anti-USP10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Ubiquitin is a highly conserved protein that is covalently linked to other proteins to regulate their function and degradation. This gene encodes a member of the ubiquitin-specific protease family of cysteine proteases. The enzyme specifically cleaves ubiquitin from ubiquitin-conjugated protein substrates. The protein is found in the nucleus and cytoplasm. It functions as a co-factor of the DNA-bound androgen receptor complex, and is inhibited by a protein in the Ras-GTPase pathway. The human genome contains several pseudogenes similar to this gene. Several transcript variants, some protein-coding and others not protein-coding, have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jan 2013].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: USP10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité