Anti-RNF187 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-9283R-A647
BOSSBS-9283R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9283R-A647
Anti-RNF187 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
E3 ubiquitin-protein ligase that acts as a coactivator of JUN-mediated gene activation in response to growth factor signaling via the MAP3K1 pathway, independently from MAPK8.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: RNF187
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité