Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PACRG Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9289R-CY5
BOSSBS-9289R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9289R-CY5
Anti-PACRG Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The deduced 257 amino acid protein PACRG (Parkin co-regulated gene) shows potential links to the ubiquitin/proteasome system. PACRG and Parkin are attached in a head-to-head arrangement on opposite DNA strands and share a common 5' flanking promoter region. The PACRG gene maps to chromosome 6q26; Northern blot analysis detects PACRG expression in all tissues examined except placenta. Using a positional cloning strategy in 197 Vietnamese leprosy simplex families (i.e. families with two unaffected parents and one affected child), significant connections between leprosy and 17 markers in the 5' regulatory region that PARK2 and PACRG share were observed. Possession of two or more of the 17 risk alleles is highly predictive of leprosy.PACRG is a gene located very close to parkin, in reverse orientation on the chromosome. It is thought to be co-transcribed with parkin by a bi-directional promoter between the two genes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PACRG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité