Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARHGAP32 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9296R-CY5
BOSSBS-9296R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9296R-CY5
Anti-ARHGAP32 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
GTPase-activating protein (GAP) promoting GTP hydrolysis on RHOA, CDC42 and RAC1 small GTPases. May be involved in the differentiation of neuronal cells during the formation of neurite extensions. Involved in NMDA receptor activity-dependent actin reorganization in dendritic spines. May mediate cross-talks between Ras- and Rho-regulated signaling pathways in cell growth regulation. Isoform 2 has higher GAP activity (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ARHGAP32
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité