Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NNP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9300R-A750
BOSSBS-9300R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9300R-A750
Anti-NNP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Novel nuclear protein 1 (NNP-1), also known as RRP1-like protein or Nucleolar protein Nop52, is a 461 amino acid protein belonging to the RRP1 family. Localised to the nucleolus, NNP-1 has simian virus 40-type and bipartite nuclear localisation signals and four coiled-coil domains within its C-terminal region. NNP-1 has been found to play an important role in the generation of 28S rRNA in the late processing steps of ribosome biogenesis. At the end of mitosis, nucleolar proteins assemble in a sequential order during the rebuilding of the nucleolus. NNP-1 assembles after Fibrillarin and C23, and simultaneously with B23 and POP1 in the prenucleolar body pathway.

Type: Primary
Antigen: NNP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 261-360/461
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité