Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SASS6 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-9301R-HRP
BOSSBS-9301R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-9301R-HRP
Anti-SASS6 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
SAS-6 (spindle assembly abnormal protein 6 homolog, HsSAS-6) is a 657 amino acid protein encoded by the human gene SAS6. SAS-6 is a component of the centrosome that contains one PISA (present in SAS-6) domain. LK4, SAS-6, CPAP and other centriole related proteins are required at different stages of procentriole formation and were associated with different centriolar structures. SAS-6 associates only transiently with nascent procentrioles, whereas CEP135 and CPAP form a core structure within the proximal lumen of both parental and nascent centrioles. SAS-6 is necessary for procentriole formation in human cell lines and is localized asymmetrically next to the centriole at the onset of procentriole formation. SAS-6 levels oscillate during the cell cycle; it is degraded in mitosis starting at anaphase, and it accumulates again at the end of the following G1 phase. The anaphase-promoting complex targets SAS-6 for degradation by the 26S Proteasome, and a KEN box in the C-terminus of SAS-6 is necessary for its degradation. Increased SAS-6 levels promoted the formation of multiple procentrioles forming next to a single centriole.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: SASS6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité