Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPO11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9302R-A750
BOSSBS-9302R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9302R-A750
Anti-SPO11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Spo11 is a type II topoisomerase that is thought to generate the chromosome breaks that initiate meiotic recombination. The Spo11 protein initiates meiotic recombination by generating DNA double-strand breaks (DSBs) and is required for meiotic synapsis in S. cerevisiae. The DSBs are located mostly in promoter regions, where the chromatin is in an open configuration, and cluster in domains along the chromosome. Expression of the Spo11 is detected mainly in the testis, in agreement with its predicted function in the initiation of meiotic recombination. Disruption of Spo11 leads to severe gonadal abnormalities from defective meiosis and results in infertility.

Type: Primary
Antigen: SPO11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-330/396
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité