Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DIP2A/B/C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9312R-A750
BOSSBS-9312R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9312R-A750
Anti-DIP2A/B/C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
DIP2A, also known as DIP2, is a 1571 amino acid nuclear protein. It is one of three human homologs (DIP2A, DIP2B and DIP2C) of the Drosophila dip2 (disconnected-interacting protein 2) protein. In Drosophila, dip2 interacts with disco, a protein required for neuronal connections in the visual systems of larvae and adults. The closest vertebrate homologs to disco are the basonuclin genes. In mice, DIP2 homologs show restricted expression to the brain. This suggests that, similar to the function of Drosophila dip2, vertebrate DIP2 homologs may play a role in the development of the nervous system. Expressed ubiquitously with highest expression in the brain, DIP2A is thought to function in signaling throughout the central nervous system by providing positional clues for axon patterning and pathfinding. Four isoforms of DIP2A exist due to alternative splicing events.

Type: Primary
Antigen: DIP2A/B/C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-100/1571
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité