Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RANBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-9322R-A555
BOSSBS-9322R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9322R-A555
Anti-RANBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Inhibits GTP exchange on Ran. Forms a Ran-GTP-RANBP1 trimeric complex. Increase GTP hydrolysis induced by the Ran GTPase activating protein RANGAP1. May act in an intracellular signaling pathway which may control the progression through the cell cycle by regulating the transport of protein and nucleic acids across the nuclear membrane.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RANBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité